Learn More
1,2-Dimethylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425567
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dimethylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425567
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11425567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23544.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,2-Dimethylimidazole is used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride. It also can be used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dimethylimidazol wird bei der Synthese von 1,2-Dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid und 1,2-Dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid verwendet. Es kann auch zur Synthese von 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid und Hexafluorophosphatsalzen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1739-84-0
Summenformel C5H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD00005294
InChI-Schlüssel GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15617
IUPAC-Name 1,2-Dimethylimidazol
SMILES CN1C=CN=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylimidazole
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Dichte 1.084
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Menge 100 g
Beilstein 108457
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog NumberB23544.14,B23544.36,B23544.22
Chargennummer10228284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23544.14,B23544.36,B23544.22
Chargennummer5007F17V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23544.14,B23544.36,B23544.22
Chargennummer10194982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23544.14,B23544.36,B23544.22
Chargennummer10216266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23544.14,B23544.36,B23544.22
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,2-Dimethylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >