Learn More
1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazin, 99 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10581381
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10581381
Marke: Thermo Scientific Acros 136940050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2, 4-Dimethylphenyl)piperazine
Namenshinweis 99%
CAS 1013-76-9
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H18N2
Brechungsindex 1.5530 to 1.555
MDL-Nummer MFCD00023127
Menge 5 g
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl piperazine, 1-2,4-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,4-dimethylphenyl, 2,4-dimethylphenyl piperazine, 1-2,4-dimethylphenyl piperazin, pubchem8588, akos bb-5739, timtec-bb sbb003650, 4-dimethylphenyl piperazine, acmc-2097uz
InChI-Schlüssel RUIMBVCRNZHCRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N2CCNCC2)C
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethylphenyl)Piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
PubChem CID 70544
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0161565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number136940050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazin, 99 %, Thermo Scientific™ >