Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und flache Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB1182
223.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
225.40 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10640024
  • 490.00 CHF / 250 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken
  • 8 Röhrchen je Streifen
  • Maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
250 Streifen
Polypropylen
Flache Kappen
250 Streifenröhrchen und Kappen
Naturfarben
0,25 ml
Thermocycler
Standard
96
8-Streifen Röhrchen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen und flache Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen > 8-Röhrchen-Streifen; natur; mit flachen Kappen; 250 Streifen