Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 12
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB1112
125.58 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
188.00 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11544774
  • 282.00 CHF / 80 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken für 8 Röhrchen pro Streifen, maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappen-Streifen
  • Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
10er-Pack à 8 Streifen
Unsteril
Standard
80 Streifenröhrchen
Farblos
0,25 ml
Thermocycler
Polypropylen
Nicht enthalten
12-Streifen Röhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 12 > 12-Röhrchen-Streifen; natur; ohne Kappen; 10 Packungen mit 8 Stück