Learn More
Emma Safety Footwear Zolder Sicherheitsschuhe
Wasserabweisende, geölte Nubuk-Obermaterialien mit innerer Stahlkappe für den Zehenschutz und außergewöhnlichem, klebrigem Griff auch auf nassen und fettigen Oberflächen.
182.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Farbe Braun
Bauweise/Design Zolder
Auskleidungsmaterial Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder
Material Geöltes Nubuk
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15988641
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884639
39
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15998641
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884641
41
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15908651
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884643
43
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15918651
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884644
44
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15928651
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884645
45
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15938651
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884646
46
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15948651
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884647
47
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15958651
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM50884648
48
182.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Geöltes Nubuk
  • Hitzebeständige Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Zolder
Geöltes Nubuk
Braun
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Zolder Sicherheitsschuhe