Learn More
Emma Safety Footwear Zolder Sicherheitsschuhe
Wasserabweisende, geölte Nubuk-Obermaterialien mit innerer Stahlkappe für den Zehenschutz und außergewöhnlichem, klebrigem Griff auch auf nassen und fettigen Oberflächen.
Marke:  Emma Safety Footwear MM50884644
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15918651
  • 182.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Geöltes Nubuk
  • Hitzebeständige Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Zolder
Geöltes Nubuk
Braun
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder
44