Learn More
Emma Safety Footwear Zolder Sicherheitsschuhe
Wasserabweisende, geölte Nubuk-Obermaterialien mit innerer Stahlkappe für den Zehenschutz und außergewöhnlichem, klebrigem Griff auch auf nassen und fettigen Oberflächen.
Marke: Emma Safety Footwear MM50884646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo/HRO
- Geöltes Nubuk
- Hitzebeständige Außensohle
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Zolder | |
Geöltes Nubuk |
Braun | |
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder | |
46 |