Learn More
Zirkoniumschwamm, 99.5 %, Zr und Hf, Thermo Scientific Chemicals
70.25 CHF - 930.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Summenformel | Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 91.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011303 MFCD00148878 |
InChI-Schlüssel | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
IUPAC-Name | Zirkonium |
SMILES | [Zr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11305948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010441.18 |
50 g |
70.25 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11395938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010441.30 |
250 g |
206.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11385938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010441.A1 |
1 kg |
930.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
Zirkonium |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Spezifikation
Zirconium | |
7440-67-7 | |
6.506g/cm3 | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Schwamm, 0.8 bis 25.4 mm (0.03 bis /1.0 Zoll) |
Grau | |
Gray sponge | |
99.5% | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
Zirkonium | |
23995 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P210-P222-P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
Gehäuse H250-H260
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,2; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen