Learn More
Zirkoniumschwamm, 99.5 %, Zr und Hf, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305948
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumschwamm, 99.5 %, Zr und Hf, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305948
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11305948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010441.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau
Aussehen Gray sponge
Dichte 6.506g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Form Schwamm, 0.8 bis 25.4 mm (0.03 bis /1.0 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ16K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
ChargennummerG21R004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
ChargennummerW30B036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
ChargennummerK21Y040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
ChargennummerA06U039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
Name des Produkts
Zirkoniumschwamm, 99.5 %, Zr und Hf, Thermo Scientific Chemicals >