Learn More
Zirkoniumschwamm, 99.5 %, Zr und Hf, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray sponge |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Menge | 250 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Schwamm, 0.8 bis 25.4 mm (0.03 bis /1.0 Zoll) |
Name des Produkts
Zirkoniumschwamm, 99.5 %, Zr und Hf, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur