Learn More
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375799
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375799
100 x 125 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11375799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010591.GI
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: Ca. .20.6 g/100 x 125 mm, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver foil
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Menge 100 x 125 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY08K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Artikelnummer010591.GI,010591.IB,010591.GR
ChargennummerX13J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Artikelnummer010591.GI,010591.IB,010591.GR
ChargennummerE21N40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010591.GI,010591.IB,010594.GR,010591.GR
ChargennummerJ31M07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010591.GI,010591.IB,010594.GR,010591.GR
ChargennummerE21N39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010591.GI,010591.IB,010594.GR,010591.GR
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals >