Learn More
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300759
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300759
125 x 500 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11300759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010591.GR
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: Ca. .20.6 g/100 x 125 mm, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver foil
Dichte 6.506g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Menge 125 x 500 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number010591.GI,010591.IB,010591.GR
ChargennummerX13J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number010591.GI,010591.IB,010591.GR
ChargennummerS24F051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010590.FI,010590.GH,010590.HP,010591.GR
ChargennummerE21N40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010591.GI,010591.IB,010594.GR,010591.GR
ChargennummerJ31M07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010591.GI,010591.IB,010594.GR,010591.GR
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals >