Learn More
Zirkoniumfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium |
Farbe | Grau bis silberfarben |
Namenshinweis | Annealed |
Aussehen | Gray to silver foil |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% (Metals basis) |
Menge | 100 x 125 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick |
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur