Learn More
Greiner Bio-One X1000 ZIP BAG 100X150
Marke: Greiner Bio-One SSPA100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss | |
Reißverschlussdichtung | |
1000 Packungen | |
80 x 120mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One X1000 ZIP BAG 100X150 > Größe (L x B): 100 x 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur