Learn More
Kartell™ Flaschendispenser Technotrate, 0-50ml, Digital
Ideal für exakte Titrationen direkt aus Flaschen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Labors. Die Kartell™ Technotrate Digital Bürette verfügt über einen Kunststoffkörper und ein großes Flüssigkristalldispaly zur kontinuierlichen Anzeige des dispensierten Volumens.
Marke:  Kartell™ 8325000
Artikelnummer. 13141166
  • 1485.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Entwickelt nach EN ISO 9001 und CE-zertifiziert
  • Ermöglicht die Abdeckung von Dosierungsvolumina von bis zu 50 ml bei 0.01 ml-Steigerung und die Dosiergeschwindigkeit kann vom Schnellmodus bis zum Tropfen-für-Tropfen-Modus gewählt werden
  • Einfache Kalibrierung
  • Die permanente Kalibrierung bezieht sich auf Wasser bei 20 °C
  • Bei Verwendung von Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Viskosität/Dichte kann Technotrate einfach und schnell durch Drücken der entsprechenden Taste neu kalibriert werden.
  • Praktische und schnelle Vorwahl der Titrationsvolumina
  • Die Vorwahl des Titrationsvolumens wird besonders einfach, indem man nur die entsprechende DOS-Taste drückt und auf das Display schaut, und mit wenigen Handgriffen wird der Bürettenzylinder gefüllt.
  • Die spezielle Speichertaste (MEM) hilft Ihnen, komplexe Berechnungen zu vermeiden.
  • Einfach und sicher
  • Die Komponenten, die mit den Reagenzien in Berührung kommen, sind aus hochbeständigem Kunststoff gefertigt.
  • Einer nach dem anderen am Ende der Produktion getestet, mit Qualitätszertifizierung und eine individueller Seriennummer
Spezifikation
Spezifikation
± 0.2 %
50 ml
0.01 ml
± 0.1 %
100/240 V
Technotrate Digital Bürette
Automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten Nichtgebrauch
Technotrat
10°bis 40 °C
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Flaschendispenser Technotrate, 0-50ml, Digital > VolumeMetric: 50 ml