Learn More
Zink-Protoporphyrin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368317
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink-Protoporphyrin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11368317
50 mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
50 mg
0.25 g
Artikelnummer. 11368317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032068.MF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zinc protoporphyrin-9 is a potent, selective heme oxygenase inhibitor, interleukin-1 antagonist, GCS inhibitor, and NOS1, NOS2, and NOS3 inhibitor. In olfactory neuronal cultures, this product has been used to block CO biosynthesis, which lowered cGMP concentrations. Zinc protoporphyrin-9 is an extremely useful tool to elucidate the role of CO in signal transduction and as a neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15442-64-5
Summenformel C34H32N4O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 626.034
MDL-Nummer MFCD00011612
InChI-Schlüssel FUTVBRXUIKZACV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc protoporphyrin
PubChem CID 131664383
IUPAC-Name Zink;3-[18-(2-Carboxyethyl)-8,13-Bis(Ethenyl)-3,7,12,17-Tetramethyl-23H-Porphyrin-21-id-2-yl]Propanoat
SMILES CC1=C(C2=CC3=NC(=CC4=C(C(=C(N4)C=C5C(=C(C(=N5)C=C1[N-]2)C)C=C)C)C=C)C(=C3CCC(=O)O)C)CCC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Zinc protoporphyrin
Farbe Violett bis Rot
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol,and DMSO,pyridine,or dimethyl formamide.
Formelmasse 626.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM12J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number032068.MF
ChargennummerY10G061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032068.MF,032068.01,032068.MA
ChargennummerI27W042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032068.MF,032068.01,032068.MA
ChargennummerW24H046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032068.MF,032068.01,032068.MA
ChargennummerY11F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032068.MF,032068.01,032068.MA
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zink-Protoporphyrin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >