Learn More
Zinkoxid, Sputter-Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc oxide sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Menge | Je 1 |
CAS | 1314-13-2 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | OZn |
MDL-Nummer | MFCD00011300 |
Synonym | zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in diluted acid. Insoluble in water and alcohol. |
InChI-Schlüssel | XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N |