Learn More
Chrom für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15474785
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474785
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15474785
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040842.KS
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-47-3
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cr
MDL-Nummer MFCD00010944
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
IUPAC-Name Chrom
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Reinheit (%) 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC10U025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040842.KS
ChargennummerL22P22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040842.KS
ChargennummerZ16B036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040842.KS
ChargennummerA27Q10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040842.KS
ChargennummerG11X038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040842.KS
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >