Learn More
Niob-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15454815
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454815
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15454815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040882.KS
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-03-1
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Summenformel Nb
MDL-Nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
IUPAC-Name Niob
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Reinheit (%) 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Niob-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >