Learn More
Zinkacetat, wasserfrei, 99.9+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476587
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkacetat, wasserfrei, 99.9+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476587
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 15476587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33734.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.468 g/mol
Zinc acetate anhydrous is used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. It is utilized in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is administered orally or parenterally as a nutritional supplement. It finds an application in the field of industries such as wood preservation, manufacturing other zinc salts, polymers, manufacture of ethylene acetate, as a dye mordant, and analytical reagent. It also acts as a plating inhibitor on primary water piping.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkacetat wasserfrei wird bei der Synthese von geschichteten Zn-Arylphosphonaten mit möglicher Anwendung in der Sorption, Ionenaustausch oder Katalyse verwendet. Es wird bei der Ultraschallvorbereitung von Zinksulfid-Nanopartikeln verwendet, die auf Silika-Partikeln beschichtet sind. Es wird oral oder parenteral als Nahrungsergänzung verabreicht. Es findet eine Anwendung im Bereich von Branchen wie der Holzkonservierung, der Herstellung anderer Zinksalze, Polymere, der Herstellung von Ethylenacetat, als Farbstoffbeizmittel und als analytisches Reagenz. Es dient auch als Galvanisierungshemmer auf Primärwasserleitungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, verdünnten Mineralsäuren und Alkalien.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Zinksalzen, Alkalien und ihren Karbonaten, Oxalaten, Phosphaten und Sulfiden. Hygroskopisch in der Natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-34-6
Summenformel C4H6O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 183.468
MDL-Nummer MFCD00012454
InChI-Schlüssel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-Name Zink; Diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Strukturformel Zn(OOCCH3)2
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formelmasse 183.47
Reinheit (%) ≥99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberH33734.30,H33734.09,H33734.18
Chargennummer10249416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog NumberH33734.30,H33734.09,H33734.18
Chargennummer10241549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog NumberH33734.30,H33734.09,H33734.18
Chargennummer10239655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH33734.30,H33734.09,H33734.18
Chargennummer10207679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33734.30,H33734.09,H33734.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc acetate
Name des Produkts
Zinkacetat, wasserfrei, 99.9+%, Thermo Scientific Chemicals >