Learn More
Zinkacetat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552062
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkacetat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552062
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10552062
Marke: Thermo Scientific Acros 370080250
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-34-6
Summenformel C4H6O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00012454
InChI-Schlüssel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-Name Zink; Diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Farbe Grau-grün bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Zn
Merck Index 15, 10327
Formelmasse 183.48
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number370081000,370080250
ChargennummerA0457027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number370081000,370080250
ChargennummerA0396759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number370081000,370080250
ChargennummerA0416208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number370081000,370080250
ChargennummerA0447683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog Number370081000,370080250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Zinkacetat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >