Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marke:  Thermo Scientific™ A57765
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17844688
  • 106.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Spin Desalting Column
Pufferaustausch, Protein
40 kDa
Single-use
10 mL
Zentrifugationssäule
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
5 columns
1000 to 4000 μL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK399123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA57765
ChargennummerZK401314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA57765
ChargennummerZK399019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA57765
ChargennummerZK401313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberA57765
ChargennummerZJ389935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberA57765
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Spin Desalting Columns, 10 mL, 5 Columns