Learn More
Yttriumbarren, ≈ 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 11 mm (0.43 in.) Dicke, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15486755
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttriumbarren, ≈ 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 11 mm (0.43 in.) Dicke, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486755
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15486755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045114.KF
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium ingot/button
Farbe Grau
Namenshinweis ≈50.8mm (2.0 in.) dia. x 11mm (0.43 in.) thick
CAS 7440-65-5
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Summenformel Y
MDL-Nummer MFCD00011468
Menge 1 Pc.
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈100g/piece
Form ≈100 g/Stück
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC26Y005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045114.KF
ChargennummerL29X015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number045114.KF
ChargennummerJ22S023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number045114.KF
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Yttriumbarren, ≈ 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 11 mm (0.43 in.) Dicke, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >