Learn More
Yttriumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346597
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttriumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346597
10 g, Unter Argon, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche; Ampulliert unter Argonatmosphäre
Unter Argon
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11346597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000615.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Gray pieces
Dichte 4.47g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Unter Argon
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP31L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer000615.18,000615.09
ChargennummerZ24K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Artikelnummer000615.18,000615.09
ChargennummerS14K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Artikelnummer000615.18,000615.09
ChargennummerZ09I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Artikelnummer000615.18,000615.09
ChargennummerQ04I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer000615.18,000615.09
Name des Produkts
Yttriumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >