Learn More
Yttrium-Pulver, -40 Mesh, 0.996, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yttrium |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content |
Aussehen | Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.6% |
Menge | 5 g |
Netzgröße | -40 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Yttrium-Pulver, -40 Mesh, 0.996, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur