Learn More
Yttriumbarren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316547
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttriumbarren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316547
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11316547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000399.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt in luftstabiler Poly-Flasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium ingot
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains less than 1% tantalum
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX13G095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number000399.09,000399.18
ChargennummerR12I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number000399.09,000399.18
ChargennummerR20F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000399.09,000399.18
ChargennummerD13S033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000399.09,000399.18
ChargennummerJ19Q048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000399.09,000399.18
Name des Produkts
Yttriumbarren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >