Learn More
Yttrium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398617
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398617
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11398617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035743.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10361-92-9
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-92-9
MDL-Nummer MFCD00011470
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) chloride
Schmelzpunkt 721°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel YCl3
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formelmasse 195.26
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.67 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR02L045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer035743.09,035743.18,035743.30
Chargennummer10253828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer035743.09,035743.18,035743.30
Chargennummer10253628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Artikelnummer035743.09,035743.18,035743.30
Chargennummer10253634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Artikelnummer035743.09,035743.18,035743.30
ChargennummerZ27K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer035743.09,035743.18,035743.30
Name des Produkts
Yttrium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >