Learn More
Yttrium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yttrium(III) Chloride |
Schmelzpunkt | 721°C |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol and pyridine. |
Formelmasse | 195.26 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Dichte | 2.67 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R20L042 | Analysenzertifikat | 21/05/2025 | 018682.18,018682.09,018682.30 |
10254944 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 018682.18,018682.09,018682.30 |
Z07F013 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 018682.18,018682.09,018682.30 |
U06G013 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 018682.18,018682.09,018682.30 |
X26H035 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 018682.18,018682.09,018682.30 |