Learn More
Yttrium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337637
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337637
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Artikelnummer. 11337637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012898.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383.008 g/mol
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-98-9
Summenformel H12N3O15Y
Molekulargewicht (g/mol) 383.008
MDL-Nummer MFCD00149940
InChI-Schlüssel QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 166833
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 383.01 (274.92 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU17C040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number012898.14,012898.22,012898.06,012898.59
ChargennummerR24K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number012898.14,012898.22,012898.06,012898.59
ChargennummerR25K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012898.14,012898.22,012898.06,012898.59
ChargennummerZ14J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number012898.14,012898.22,012898.06,012898.59
ChargennummerN08J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number012898.14,012898.22,012898.06,012898.59
Name des Produkts
Yttrium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >