Learn More
Yttrium(III)-acetattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
In der analytischen Chemie
75.30 CHF - 269.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85949-60-6 |
---|---|
Summenformel | C6H17O10Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 338.10 |
MDL-Nummer | MFCD00013048 |
InChI-Schlüssel | AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11372508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014565.18 |
50 g |
75.30 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11362508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014565.30 |
250 g |
269.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
In analytical chemistry.Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used in analytical chemistry and in catalysis. It is used in the preparation of yttrium trifluoride nanoparticles, which shows antibacterial properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
85949-60-6 | |
338.10 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H17O10Y | |
MFCD00013048 | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
Spezifikation
Yttrium(III) acetate tetrahydrate | |
85949-60-6 | |
Pulver | |
C6H17O10Y | |
MFCD00013048 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate | |
338.10 (266.04 Anhydrous) | |
1.5 g/mL |
(decomposition) | |
Weiß | |
(REO) | |
Y(OOCCH3)3·4H2O | |
Soluble in hot water. | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
338.10 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 245-612-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen