Learn More
Yttrium(III)-acetattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362508
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-acetattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362508
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11362508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014565.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
In der analytischen Chemie
In analytical chemistry.Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used in analytical chemistry and in catalysis. It is used in the preparation of yttrium trifluoride nanoparticles, which shows antibacterial properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85949-60-6
Summenformel C6H17O10Y
Molekulargewicht (g/mol) 338.10
MDL-Nummer MFCD00013048
InChI-Schlüssel AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name yttrium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Y(OOCCH3)3·4H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water.
Formelmasse 338.10 (266.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 1.5 g/mL
Name des Produkts
Yttrium(III)-acetattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >