Learn More
Yttrium(III)-acetattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In analytical chemistry.Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used in analytical chemistry and in catalysis. It is used in the preparation of yttrium trifluoride nanoparticles, which shows antibacterial properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yttrium(III) acetate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Strukturformel | Y(OOCCH3)3·4H2O |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. |
Formelmasse | 338.10 (266.04 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
G19S018 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014565.18,014565.30 |
U19F056 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014565.18,014565.30 |
T08G019 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014565.18,014565.30 |
X15H011 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014565.18,014565.30 |
Y27D012 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 014565.18,014565.30 |