Learn More
Yttrium-Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331479
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium-Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331479
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11331479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013960.FF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.7 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
Farbe Grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number013960.FF,013960.FI
ChargennummerY11K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number013960.FF,013960.FI
ChargennummerY30H051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013960.FF,013960.FI
ChargennummerU27E040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013960.FF,013960.FI
ChargennummerF08L28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013960.FF,013960.FI
Name des Produkts
Yttrium-Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals >