Learn More
Yttrium-Kobalt-Klumpen, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012952.14
130.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11352038
  • 135.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Yttrium Cobalt lump
(REO)
25 g
Reacton™
Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MFCD00209676
99.9%
Klumpen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF2362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012952.14,012952.22
ChargennummerA19X008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012952.14,012952.22
ChargennummerB13R023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012952.14,012952.22
Name des Produkts
Yttrium-Kobalt-Klumpen, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals > 25 g