Learn More
Yttrium-Pulver, -40 Mesh, 0.996, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349648
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium-Pulver, -40 Mesh, 0.996, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349648
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11349648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044147.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
Farbe Grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Gray powder
Dichte 4.47g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Menge 25 g
Netzgröße -40 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Unter Argon
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX30K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number044147.14,044147.06
ChargennummerP27J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044147.14
ChargennummerT11I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 Catalog Number044147.14,044161.AE,044147.06
ChargennummerK19N21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044147.14,044161.AE,044147.06
ChargennummerR13H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044147.14,044161.AE,044147.06
Name des Produkts
Yttrium-Pulver, -40 Mesh, 0.996, Thermo Scientific Chemicals >