Learn More
Ytterbium(III)-oxid, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316228
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium(III)-oxid, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316228
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11316228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011192.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Ytterbium(III) oxide serves as a dopant for silicate mineral crystals in lasers, and a colorant for glasses and enamels. It is employed in the preparation of optical fibers, and special types of alloys. It is used in the preparation of chiral ytterbium complexes which are used as catalysts for enantioselective organic synthesis with high yields. It finds application in optical, electronic and ceramic industries. It is used as additives for fluorescent powder and in the preparation of magnetic bubbles in computers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-37-0
Summenformel O3Yb2
Molekulargewicht (g/mol) 394.09
MDL-Nummer MFCD00011290
InChI-Schlüssel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diytterbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) oxide
Schmelzpunkt 2227°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10105
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water.
Formelmasse 394.08
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Dichte 9.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number011192.09,011192.18
ChargennummerQ26K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number011192.09,011192.18
ChargennummerS16J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number011192,011192.09,011192.18
ChargennummerQ14I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number011192.09,011192.18
ChargennummerY18G031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number011192.09,011192.18
Name des Produkts
Ytterbium(III)-oxid, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >