Learn More
Ytterbium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11631399
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11631399 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
10g; Glasflasche
Click to view available options
10g; Glasflasche
Artikelnummer. 11631399
Marke: Thermo Scientific 264300100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) oxide
Schmelzpunkt 2346.0°C
Namenshinweis 99%
CAS 1314-37-0
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Summenformel O3Yb2
Strukturformel Yb2O3
MDL-Nummer MFCD00011290
Merck Index 14,10105
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot dilute acids
InChI-Schlüssel UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
IUPAC-Name diytterbium(3+) trioxidandiide
Molekulargewicht (g/mol) 394.09
Formelmasse 394.08
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Dichte 9.17
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number264300100
ChargennummerA0396240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number264300100
ChargennummerA0398250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number264300100
ChargennummerA0411462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number264300100
ChargennummerA0447256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number264300100
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) oxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ytterbium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >