Learn More
Ytterbium(III)-triflat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11663009
Verfügbar ab: 03-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium(III)-triflat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11663009 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11663009
Marke: Thermo Scientific Acros 434050050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54761-04-5 | C3F9O9S3Yb | 620.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54761-04-5
Summenformel C3F9O9S3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 620.25
InChI-Schlüssel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733225
IUPAC-Name Trifluormethansulfonat; Ytterbium(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) triflate
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 26.8 to 29% (Yb) (Complexometry)
Strukturformel (CF3SO3)3Yb
Merck Index 15,10304
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 620.25
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer434050050,434050010
ChargennummerA0467691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer434050050,434050010
ChargennummerA0462293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Artikelnummer434050050,434050010
ChargennummerA0443473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Artikelnummer434050050,434050010
ChargennummerA0398594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer434050050,434050010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) triflate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ytterbium(III)-triflat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >