Learn More
YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Kabel
Messen Sie die Leitfähigkeit/Temperatur, gelösten Sauerstoff und zwei beliebige ISE-Standards aus pH, ORP, Ammonium, Nitrat oder Chlorid
3131.40 CHF - 3600.60 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | Militärische Spezifikation, wasserdicht, Bajonettverschluss |
---|---|
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.85 Zoll |
Durchmesser (metrisch) | 0.046 m |
Enthält | 4 Anschlüsse und 5560 Temperatur-/Leitfähigkeitssensor |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11948089
|
YSI™
60579010 |
393.7 Zoll | 10 m | ||||||
11928089
|
YSI™
6057901 |
39.3 Zoll | 1 m | ||||||
11958089
|
YSI™
60579020 |
787.4 Zoll | 20 m | ||||||
11938089
|
YSI™
6057904 |
157.4 in. | 4 m | ||||||
Beschreibung
- Ein echtes Feldkabel mit MS-Steckverbinder (militärische Spezifikation)
- Robuster, gewichteter Sondenschutz
Spezifikation
Militärische Spezifikation, wasserdicht, Bajonettverschluss | |
1.85 Zoll | |
0.046 m | |
4 Anschlüsse und 5560 Temperatur-/Leitfähigkeitssensor |