Learn More
YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Kabel
Messen Sie die Leitfähigkeit/Temperatur, gelösten Sauerstoff und zwei beliebige ISE-Standards aus pH, ORP, Ammonium, Nitrat oder Chlorid
Marke: YSI™ 6057901
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ein echtes Feldkabel mit MS-Steckverbinder (militärische Spezifikation)
- Robuster, gewichteter Sondenschutz
Especificaciones
Militärische Spezifikation, wasserdicht, Bajonettverschluss | |
0.046 m | |
39.3 Zoll |
1.85 Zoll | |
4 Anschlüsse und 5560 Temperatur-/Leitfähigkeitssensor | |
1 m |