Learn More
YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Kabel
Messen Sie die Leitfähigkeit/Temperatur, gelösten Sauerstoff und zwei beliebige ISE-Standards aus pH, ORP, Ammonium, Nitrat oder Chlorid
Marke: YSI™ 6057904
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein echtes Feldkabel mit MS-Steckverbinder (militärische Spezifikation)
- Robuster, gewichteter Sondenschutz
Spezifikation
Militärische Spezifikation, wasserdicht, Bajonettverschluss | |
0.046 m | |
157.4 in. | |
ProPlus Tragbares Gerät |
1.85 in. | |
4 Anschlüsse und 5560 Temperatur-/Leitfähigkeitssensor | |
4 m |