Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lytische Enzyme aus Hefe, Arthrobacter luteus Artikelnummer.: 15445459
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Lytische Enzyme aus Hefe, Arthrobacter luteus
Artikelnummer. 15445459
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Artikelnummer. 15445459
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63195.MD
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydrolysiert lineare Glukosepolymere mit Beta-1,3-Verbindungen
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37340-57-1
Synonym Lyticase; Zymolyase 20T
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Produkttyp Zelllyseenzyme
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrolysiert lineare Glukosepolymere mit Beta 1,3-Bindungen
Menge 250 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
ChargennummerZ17K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
ChargennummerZ17K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
ChargennummerQ04K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
ChargennummerQ04K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Lytische Enzyme aus Hefe, Arthrobacter luteus >