Learn More
Thermo Scientific™ Lysozym
Degradieren Sie unerwünschte bakterielle Zellwände in Protein- oder Nukleinsäure-Extrakten
Marke:  Thermo Scientific™ 89833
193.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10076813
  • 290.00 CHF / 5 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Lysozym ist ein Enzym, das Bakterienzellwände aufzubrechen vermag, um Protein- oder Nukleinsäure-Extraktion deutlich zu verbessern. Lysozyme (Muramidasen) sind eine antimikrobiell wirkende Enzymfamilie, die sich durch die Fähigkeit zur Auflösung der Bakterienzellwand auszeichnen. Dabei fungiert das Enzym als Katalysator für die Hydrolyse der -1,4-beta-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-acetyl-D-glucosamin-Resten in Peptidoglykanen und zwischen den N-acetyl-D-glucosamin-Resten in Chitodextrinen. Lysozym aus Hühnereiweiß zeigt zwar die effektivste Lyse-Wirkung bei grampositiven Bakterien, kann aber auch zur Lyse von gramnegativen Bakterien wie Salmonella und Shigella eingesetzt werden. Der kombinierte Einsatz von Lysozym und Nukleasen wie z. B. DNase I verbessert die Lyse von E. coli.
Besondere Merkmale:
  • Enzym zur Lyse der Bakterienzellwand, das die Proteinreinigung des Inclusion Body verbessert.
  • Kompatibel mit Thermo Scientific Pierce-Zelllyse-Reagenzien
  • In zwei praktischen Formaten erhältlich: lyophilisiertes Pulver für großvolumige Anwendungen (Art.-Nr. 89833) und praktische tiefgefrorene Glycerin-Stammlösungen (Art.-Nr. 90082)
Eigenschaften des Lysozyms:
  • Enzymatische Funktion: Katalysiert die Hydrolyse der 1,4-β-Bindung zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosaminresten in Peptidoglycanen und zwischen N-Acetyl-D-Glucosaminresten in Chitodextrinen
  • Molekulargewicht: 14,388 kDa
  • Extinktionskoeffizient: ∽26,4 bei 280 nm
  • Isoelektrischer Punkt: pH 11,0
  • Unit-Definition: 1 Einheit ist die benötigte Enzymmenge zum Katalysieren einer Verringerung des Absorptionsvermögens bei 450 nm um 0,001/min bei 25 °C Temperatur, einem pH-Wert von 6,24 und unter Verwendung einer 1 cm-Küvette, die die Lyse einer Suspension von ∼ 0,25 mg/ml Micrococcus luteus enthält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllyseenzyme
Lyophilisiert
Lysozym (Muramidase)
Nach Erhalt bei -20 °C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern. Das Produkt wird mit Eis geliefert.
Enzym für Zelllyse
5 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lysozym > Lyophilisiertes Pulver; 5 g