Learn More
Xylol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10587082
Verfügbar ab: 20-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Xylol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10587082
2.5 l, Glas
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10587082
Marke: JT Baker 8080.2500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
pH Flüssig
Schmelzpunkt -34 °C
CAS 1330-20-7
Farbe Farblos
Dichte 0.87 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 137 bis 143 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 1.1 - 7 Vol.-%
Flammpunkt 24 °C
Zündpunkt 500 °C
Geruch Aromatisch
Verpackung Glas
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.002 %
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.61 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.03 %
Synonym Xylol
Löslichkeitsinformationen 0.2g/L in water
Reinheit (%) Min. 98.5 %
Güte BAKER ANALYZED™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >