Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
GREENER_CHOICE
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke:  Eppendorf™ 4861000740
889.89 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12640915
  • 936.73 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±3 % bei ±15 μl/500 μl, ±1,2 % bei ±30 l μ/2500 μl, ±0,6 % bei ±30 μl
5 ml-Spitze
Violett
Pipettenspitze (5 ml)
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus
8
Lithium-Ion
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
1
Ja
0,2 bis 5 ml
5 ml-Spitze
5 μl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel > 0,25 bis 5 ml; violette Taste