Learn More
Velp Scientifica™ Hemisphärische Schalen
Kann verwendet werden mit: Heizplattenrührer und Heizplatten
Marke:  Velp Scientifica™ A00000273
Artikelnummer. 15583593
  • 52.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für Velp Heizplattenrührer und Heizplatten
  • Zur Verwendung mit Heizplatten mit 135 mm
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Passt auf 135 mm-Platte
Heizplattenrührer und Heizplatten
Schüssel
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Hemisphärische Schalen > Volumen: 50 ml