Learn More
Corning™ 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten mit niedrigem Flansch
Zur Verwendung mit Fluoreszenztests mit Mikrotiterplatten-Lesegerät zur Detektion. Corning™ 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten mit niedrigem Flansch haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und reduzierten Crosstalk.
Marke:  Corning™ 3769
Artikelnummer. 15772907
  • 3470.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
  • Für Lesegeräte von oben und unten
  • TCT-behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Niedriger Flanschboden für Barcode-Anpassung und Roboterhandhabung
  • 07-201-446, -447, -448, -449 haben schwarze Wände, die eine geringe Hintergrundfluoreszenz und minimale Lichtstreuung ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,06 cm2
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
110,5 μl
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
20/Packung
11.6 mm
Mit Deckel
16 x 24
Polystyrol
384
Nicht-bindend
100/Karton
127.8 x 85.5 x 14.35 mm (5 x 3.36 x 0.56 Zoll)
Ober-/Unterseite: 3.63/2.82 mm
Name des Produkts
Corning™ 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten mit niedrigem Flansch > Oberflächenbeschichtung: Nicht-bindend; unsteril; Farbe: Weiß