Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Marke:  Eppendorf™ 4861000112
1060.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655535
  • 1365.44 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±5 % bei ±0,05μL/1μL, ±3 % bei ±0,15μL/5μL, ±2 % bei ±0,2μL/10<
20 μl-Spitze
epT.I.P.S. Pipettenspitze (20 μl)
12
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Ladegerät und Multifunktionswippe
Ja
Lithium-Ion
Mittelgrau
Mikro
Xplorer
0,5 bis 10 μl
20 μl epT.I.P.S. Pipettenspitzen
0,01 μL
Videos
  • How to Use the Pipetting (Pip) Mode With Eppendorf Xplorer (plus) Electronic Pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    How to Use the Pipetting (Pip) Mode With Eppendorf Xplorer (plus) Electronic Pipettes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    17
    Stunden
    3
    Minuten
    26
    Sekunden
    10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette > 12-Kanal; mittelgrau; Volumenbereich:0,5; 10 μl