Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Automatisieren Sie die täglichen 96- und 384-Well-Pipettieraufgaben für Mikrotiterplatten mit der versiegelten Sicherheit der ClipTip Technologie in diesen elektronischen Mehrkanalpipetten, die sowohl Vielseitigkeit als auch individuelle Anpassung bieten.
Marke:  Thermo Scientific™ 4671010BT
983.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15623036
  • 1546.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 12,5
ClipTip™ 12.5
12
Ja
0,5 bis 12,5 μl
Rosa
Bluetooth
E1-ClipTip™
Elektronische Pipette
0,01 μl
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Mehrkanalpipetten > 12 Kanäle, 0,5 bis 12,5 μl