Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
134.00 CHF - 5315.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4°C |
---|---|
Form | Liquid |
Produkttyp | Cell Culture Supplement |
Sterilität | Sterile-filtered |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17896927
|
TNCBio™
XF212-0100 |
100 mL |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806937
|
TNCBio™
XF212-0500 |
500 mL |
483.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17886927
|
TNCBio™
XF212-0500-12 |
12 x 500 mL |
5315.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Spezifikation
4°C | |
Cell Culture Supplement | |
Sterile-filtered | |
7 to 8 |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
285 - 325 mOsm/kg |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 months